ContactUsLinkComponent
Agitatore magnetico, atexMIXdrive
 :  2MAG
undefined
Agitatore magnetico, atexMIXdrive
 :  2MAG
  • Catalog No:
  • TMAG99200
  • 442-0820
  • 442-0846
  • Modello:
  • atexMIXcontrol
  • atexMIXdrive
  • Camera bianca atexMIXcontrol
  • Intervallo di velocità:
  • 100 - 2000 min⁻¹
  • 100 - 2000 min⁻¹
  • Capacità di agitazione max. H₂O:
  • 1 - 10000 ml
  • Potenza in ingresso:
  • 20 W
  • max. 20 W
  • 20 W
  • Materiale della piastra:
  • Acciaio inox
  • Dimensioni della piastra:
  • 180×180 mm
  • Peso:
  • 18 kg
  • 3,5 kg
  • 4,5 kg
  • L×P×A:
  • 360×460×200 mm
  • 180×180×38 mm
  • 210×55×30 mm
Frequently Bought Together