ContactUsLinkComponent
Anti-CD8a Mouse Monoclonal Antibody [clone: SK1] (CF®660C)
Anti-CD8a Mouse Monoclonal Antibody [clone: SK1] (CF®660C)
Nome del fornitore:  Biotium
Certificati
Anti-CD8a Mouse Monoclonal Antibody [clone: SK1] (CF®660C)
Nome del fornitore:  Biotium
Specifiche
  • Catalog No:
  • P009-660C-500
  • P009-660C-125
  • Simbolo dell'antigene:
  • CD8a
  • CD8a
  • Sinomini antigene:
  • p32|Leu2|MAL|CD8
  • p32|Leu2|MAL|CD8
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 660C
  • CF® 660C
  • Clone:
  • SK1
  • SK1
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 925
  • 925
  • Isotipo:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • Citometria a flusso:
  • Yes
  • Yes
  • Immunogeno:
  • Human peripheral blood T cells
  • Human peripheral blood T cells
  • Peso molecolare:
  • 32 - 34 kDa (alpha chain)
  • 32 - 34 kDa (alpha chain)
  • Tampone di conservazione:
  • PBS, 0,1% BSA, 0,05% azide
  • PBS, 0,1% BSA, 0,05% azide
  • Temperatura di conservazione:
  • Store at 2...8 °C, protect fluorescent conjugates from light
  • Store at 2...8 °C, protect fluorescent conjugates from light
  • Temperatura di spedizione:
  • RT
  • RT
  • Applicazioni testate:
  • Flow (surface) (verified)
  • Flow (surface) (verified)