ContactUsLinkComponent
F(ab')2 Anti-Mouse Polyclonal Antibody (CF® 660C)
F(ab')2 Anti-Mouse Polyclonal Antibody (CF® 660C)
Supplier:  Biotium
Certificates
F(ab')2 Anti-Mouse Polyclonal Antibody (CF® 660C)
Supplier:  Biotium
Specifications
  • Catalog No:
  • 20918-250UL
  • 20918-50UL
  • Simbolo dell'antigene:
  • IgG (H+L)
  • IgG (H+L)
  • Tipo anticorpo:
  • Secondary
  • Secondary
  • Clonalità:
  • Policlonale
  • Policlonale
  • Coniugazione:
  • CF® 660C
  • CF® 660C
  • Reattività:
  • Mouse
  • Mouse
  • Ospite:
  • Goat
  • Goat
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • ELISA:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Citometria a flusso:
  • Yes
  • Yes
  • Frammento anticorpo:
  • F(ab')2
  • F(ab')2
  • Concentrazione:
  • 2 mg/ml
  • 2 mg/ml
  • Assorbimento incrociato:
  • Not cross-adsorbed
  • Not cross-adsorbed
  • Temperatura di conservazione:
  • Store at −20 °C, protected from light.
  • Store at −20 °C, protected from light.