ContactUsLinkComponent
Gabapentin ≥99% (by TLC)
Gabapentin ≥99% (by TLC)
Codice catalogo ENZOBMLCA2340100
Nome del fornitore:  ENZO LIFE SCIENCES
Numero CAS:  
Gabapentin ≥99% (by TLC)
Codice catalogo ENZOBMLCA2340100
Nome del fornitore:  ENZO LIFE SCIENCES
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    100 mg
  • Seq:
    2440
Specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :171.24 g/mol
Numero CAS:60142-96-3
Formula:C₉H₁₇NO₂
Numero MDL:MFCD00865286