Orders LinkContactUsLinkComponent
Amlodipine ≥98%
Amlodipine ≥98%
Nome del fornitore:   Enzo Life Sciences
Amlodipine ≥98%
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Certificates
Amlodipine ≥98%
2 varianti
Product Details & Documents
Ca²⁺ channel blocker.
Amlodipine is a third generation L-type calcium channel blocker with a unique spectrum of actions, over and above its antihypertensive activity which include stimulation of NO synthase, inhibition of monocyte-endothelial adhesion, inhibition of oxidative stress and sustained duration of action.
Soluble in methanol, DMSO (25 mg/ml), 100% ethanol (25 mg/ml), dimethyl formamide (25 mg/ml) or chloroform.
Sinonimi:  3-Ethyl 5-methyl 2-((2-aminoethoxy)methyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
  • Numero CAS:88150-42-9
  • Formula:C₂₀H₂₅ClN₂O₅
  • Numero MDL:MFCD00864687
  • Molecular Weight:408.879 g/mol
  • EINECS:425-820-1
Specifications for Product Family
Risultati dei test sulle specifiche
  • Purity:
    ≥98% (Assay)
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Conf
    Disponibilità
    Price
  • 100 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - SFr. 104.00
    SFr. 104.00
    1 * 100 mg
       SFr. 104.00
  • 1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 340.00
    SFr. 340.00
    1 * 1 g
       SFr. 340.00