Orders LinkContactUsLinkComponent
(2R,4R)-APDC ≥98%
(2R,4R)-APDC ≥98%
Nome del fornitore:   Enzo Life Sciences
(2R,4R)-APDC ≥98%
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Certificates
(2R,4R)-APDC ≥98%
2 varianti
Product Details & Documents
mGluR agonist
Selective agonist for group II mGluRs. Inhibits the NADPH-oxidase dependent ROS system.
  • Numero CAS:169209-63-6
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Conf
    Disponibilità
    Price
  • 1 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 mg
    1 * 1 mg - SFr. 161.00
    SFr. 161.00
    1 * 1 mg
       SFr. 161.00
  • 5 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 mg
    1 * 5 mg - SFr. 771.00
    SFr. 771.00
    1 * 5 mg
       SFr. 771.00