Orders LinkContactUsLinkComponent
Cianocobalamina
Cianocobalamina
Nome del fornitore:   Enzo Life Sciences
Cianocobalamina
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:68-19-9
  • Formula:C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
  • Numero MDL:MFCD00151092
  • Molecular Weight:1355.38 g/mol
  • IndexMerck:12,10152
  • Punto di fusione:320 °C
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
  • EINECS:200-680-0
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 105.00
    SFr. 105.00
    1 * 1 g
       SFr. 105.00
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 306.00
    SFr. 306.00
    1 * 5 g
       SFr. 306.00