ContactUsLinkComponent
DIPPMPO ≥98% (by TLC, 1H-NMR, 13C-NMR)
DIPPMPO ≥98% (by TLC, 1H-NMR, 13C-NMR)
Codice catalogo ENZOALX430119M050
Nome del fornitore:  ENZO LIFE SCIENCES
Numero CAS:  
DIPPMPO ≥98% (by TLC, 1H-NMR, 13C-NMR)
Codice catalogo ENZOALX430119M050
Nome del fornitore:  ENZO LIFE SCIENCES
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    50 mg
  • Seq:
    2370
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Purity (TLC, ¹H- and ¹³C-NMR):
    ≥98%
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :263.27 g/mol
temperatura di conservazione:Ultracongelamento (–80°C)
Numero CAS:527704-58-1
Formula:C₁₁H₂₂NO₄P
Numero MDL:MFCD08702711