Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
8-Isopentenylnaringenin ≥98% (by 1H-NMR)
8-Isopentenylnaringenin ≥98% (by 1H-NMR)
Codice catalogo ENZOALX385025M005
Nome del fornitore:  ENZO LIFE SCIENCES
Numero CAS:  
8-Isopentenylnaringenin ≥98% (by 1H-NMR)
Codice catalogo ENZOALX385025M005
Nome del fornitore:  ENZO LIFE SCIENCES
Numero CAS:  

Specifiche

  • Conf:
    5 mg
  • Seq:
    2210

Specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
 :340.4 g/mol
temperatura di conservazione:Refrigerata
Numero CAS:68682-02-0
Formula:C₂₀H₂₀O₅