Gentamicina solfato
Nome del fornitore: Enzo Life Sciences
Vai a
Informazioni su questo articolo
Sinonimi: NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
- Numero CAS:1405-41-0
- Numero MDL:MFCD00270181
- IndexMerck:13,04403
- Punto di fusione:218…237 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:215-778-9
4 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi: NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
- Numero CAS:1405-41-0
- Numero MDL:MFCD00270181
- IndexMerck:13,04403
- Punto di fusione:218…237 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:215-778-9
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Tipo di conf.ConfDisponibilitàPrice