20-Hydroxyecdysone ≥95% (by 1H-NMR), white powder
Nome del fornitore: ENZO LIFE SCIENCES
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:5289-74-7
:
Formula:C₂₇H₄₄O₇
Numero MDL:MFCD00036740
:480.642 g/mol
temperatura di conservazione:Congelamento
Risultati dei test sulle specifiche
- Purity:≥95% (¹H-NMR)
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together