ContactUsLinkComponent
Acido tannico ≥95%
Acido tannico ≥95%
Codice catalogo ENZOALX270418G001
Nome del fornitore:  ENZO LIFE SCIENCES
Numero CAS:  
Acido tannico ≥95%
Codice catalogo ENZOALX270418G001
Nome del fornitore:  ENZO LIFE SCIENCES
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    1 g
  • Seq:
    3047
Specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :1701.2 g/mol
Numero CAS:1401-55-4
 :85085-33-0
Formula:C₇₆H₅₂O₄₆
Numero MDL:MFCD00066397