Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Tryptanthrin
Tryptanthrin ≥98% (by 1H-NMR, HPLC)
Tryptanthrin ≥98% (by 1H-NMR, HPLC)
ENZOALX270360M005
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Tryptanthrin ≥98% (by 1H-NMR, HPLC)
ENZOALX270360M005
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Conf:
5 mg
Seq:
2210
:
:
248.2362 g/mol
:
13220-57-0
:
C₁₅H₈N₂O₂
:
MFCD00012073