Ebselen
Glass bottle for solids, 25 mg
Codice catalogo ENZOALX270097M025
Nome del fornitore: Enzo Life Sciences
Ebselen
Codice catalogo ENZOALX270097M025
Nome del fornitore: Enzo Life Sciences
Numero CAS: 60940-34-3
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 2-Phenyl-1,2-benzoisoselenazol-3(2H)-one, 2-Phenylbenzo[d][1,2]selenazol-3(2H)-one
- Numero CAS:60940-34-3
- Formula:C₁₃H₉NOSe
- Numero MDL:MFCD00210937
- Molecular Weight:274.20 g/mol
- UN:3283
- ADR:6.1,III
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 mg