Vai a Intestazione
Vai a Contenuti principale
Vai a Piè di pagina
Ricerca avanzata
Ricerca avanzata
Scheda di sicurezza
Certificati
Dati del produttore
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrati
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
L-alpha-Phosphatidylinositol-3,4-P2
L-α-Phosphatidylinositol-3,4-P2 ≥98% (by NMR)
L-α-Phosphatidylinositol-3,4-P2 ≥98% (by NMR)
ENZOBMLPH1060100
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
L-α-Phosphatidylinositol-3,4-P2 ≥98% (by NMR)
ENZOBMLPH1060100
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Conf:
100 µG
Seq:
1286
Purity:
≥98% (NMR)
:
:
1056.2 g/mol
:
Congelamento
:
383907-36-6
:
C₄₁H₇₆O₁₉P₃·5NH₄