ML-9 ≥98% (by TLC)
Codice catalogo ENZOBMLEI1530050
Nome del fornitore: ENZO LIFE SCIENCES
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:50 mg
- Seq:2370
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:361.3 g/mol
temperatura di conservazione:Refrigerata
Numero CAS:105637-50-1
Formula:C₁₅H₁₇N₂O₂SCl·HCl
Numero MDL:MFCD00065525