Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Deoxymannojirimycin hydrochloride
Deoxymannojirimycin hydrochloride ≥98% (by TLC)
Deoxymannojirimycin hydrochloride ≥98% (by TLC)
ENZOBMLS1090005
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Deoxymannojirimycin hydrochloride ≥98% (by TLC)
ENZOBMLS1090005
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Conf:
5 mg
Seq:
2210
:
:
199.6 g/mol
:
Congelamento
:
84444-90-6
:
C₆H₁₃NO₄·HCl