Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Myriocin
Myriocin ≥98% (by TLC)
Myriocin ≥98% (by TLC)
Myriocin ≥98% (by TLC)
Codice catalogo ENZOBMLSL2260005
Nome del fornitore:
ENZO LIFE SCIENCES
Numero CAS:
Espandi l'immagine
Myriocin ≥98% (by TLC)
Codice catalogo ENZOBMLSL2260005
Nome del fornitore:
ENZO LIFE SCIENCES
Numero CAS:
Specifiche
Conf:
5 mg
Seq:
2210
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Dettagli del prodotto
:
Numero CAS:
35891-70-4
Numero MDL:
MFCD01632772
Dettagli del prodotto