Orders LinkContactUsLinkComponent
Nullscript ≥97% (by TLC)
Nome del fornitore:   Enzo Life Sciences
Nullscript ≥97% (by TLC)
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Certificates
Nullscript ≥97% (by TLC)
Nullscript ≥97% (by TLC)
2 varianti
Product Details & Documents
HDAC inhibitor
Negative control compound for the histone deacetylase (HDAC) inhibitor scriptaid (Prod. No. BML-GR326).
Sinonimi:  4-(1,3-Dioxo-1H,3H-benzo[de]isoquinolin-2-yl)-N-hydroxybutanamide
  • Numero CAS:300816-11-9
  • Formula:C₁₆H₁₄N₂O₄
  • Numero MDL:MFCD00405081
  • Molecular Weight:298.30 g/mol
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Conf
    Disponibilità
    Price
  • 1 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 mg
    1 * 1 mg - SFr. 104.00
    SFr. 104.00
    1 * 1 mg
       SFr. 104.00
  • 5 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 mg
    1 * 5 mg - SFr. 451.00
    SFr. 451.00
    1 * 5 mg
       SFr. 451.00