Orders LinkContactUsLinkComponent
AG-879 ≥99% | Avantor
AG-879 ≥99%
Nome del fornitore:   Enzo Life Sciences
AG-879 ≥99%
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Certificates
AG-879 ≥99%
2 varianti
Product Details & Documents
NGF receptor inhibitor
AG-879, a member of the tyrphostin family of tyrosine kinase inhibitors, inhibits NGF receptor (pp140c-trk) autophosphorylation selectively with no inhibition of EGF or PDGF receptor phosphorylation (IC50=10 µM). AG-879 inhibits NGF-induced neurite outgrowth in PC12 cells.
Sinonimi:  Tyrphostin AG 879, (E)-2-Cyano-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)prop-2-enethioamide
  • Numero CAS:148741-30-4
  • Formula:C₁₈H₂₄N₂OS
  • Numero MDL:MFCD00236450
  • Molecular Weight:316.4610 g/mol
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Conf
    Disponibilità
    Price
  • 5 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 mg
    1 * 5 mg - SFr. 135.00
    SFr. 135.00
    1 * 5 mg
       SFr. 135.00
  • 25 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - SFr. 549.00
    SFr. 549.00
    1 * 25 mg
       SFr. 549.00
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.