Orders LinkContactUsLinkComponent
Tyrphostin AG 183 ≥99%
Tyrphostin AG 183 ≥99%
5 mg
Codice catalogo ENZOBMLEI1890005
Nome del fornitore:   Enzo Life Sciences
Tyrphostin AG 183 ≥99%
Codice catalogo ENZOBMLEI1890005
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Numero CAS:  122520-90-5
Tyrphostin AG 183 ≥99%
Tyrphostin AG 183 ≥99%
5 mg
Numero CAS:  122520-90-5
Price
SFr. 135.00
Log in per disponibilità
1 * 5 mg
Product Details & Documents
A potent inhibitor of EGF receptor kinase activity (IC50=0.8 µM). Inhibition is mixed competitive with ATP and substrate.
  • EGFR inhibitor
Brown solid.
Slightly soluble in water.
Sinonimi:  Tyrphostin A51, 3-Amino-2,4-dicyano-5-(3',4',5'-trihydroxyphenyl)penta-2,4-dienonitrile
  • Numero CAS:122520-90-5
  • Formula:C₁₃H₈N₄O₃
  • Numero MDL:MFCD00133903
  • Molecular Weight:268.2 g/mol
  • temperatura di conservazione:Congelamento
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    5 mg
Specifiche