Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Acitretin
Acitretin ≥98% (by TLC)
Acitretin ≥98% (by TLC)
ENZOBMLGR1080010
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Acitretin ≥98% (by TLC)
ENZOBMLGR1080010
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Conf:
10 mg
Seq:
2275
Purity:
≥98% (TLC)
:
:
326.4 g/mol
:
Congelamento
:
3077
:
9,III
:
GHS07
:
GHS08
:
GHS09
:
55079-83-9
:
C₂₁H₂₆O₃
:
MFCD00866632