Proadifen hydrochloride ≥95% (by TLC)
Codice catalogo ENZOBMLEI1051000
Nome del fornitore: ENZO LIFE SCIENCES
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1 g
- Seq:3047
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:389.964 g/mol
Numero CAS:62-68-0
Formula:C₂₃H₃₁NO₂·HCl
Numero MDL:MFCD00055151