ContactUsLinkComponent
Sterisart® Universal, Gen 4 Peristaltic Sterility Testing Pumps
 :  Sartorius
undefined
Sterisart® Universal, Gen 4 Peristaltic Sterility Testing Pumps
 :  Sartorius
  • Catalog No:
  • SART16421-B
  • SART16421-E
  • SART16421-A
  • Intervallo di velocità:
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • Peso:
  • 11,5 kg
  • 11,5 kg
  • 11,5 kg
  • Range della temperatura di esercizio:
  • 10...40 °C
  • 10...40 °C
  • 10...40 °C
  • Potenza:
  • 100 VA
  • 100 VA
  • 100 VA
  • Corrente:
  • 1 A
  • 1 A
  • 1 A
  • Frequenza:
  • 50 - 60 Hz
  • 50 - 60 Hz
  • 50 - 60 Hz
  • Tensione:
  • 100 - 240 VAC
  • 100 - 240 VAC
  • 100 - 240 VAC
Frequently Bought Together