ContactUsLinkComponent
Acrodisc™ PSF Non-Sterile RC Syringe Filters
undefined
Acrodisc™ PSF Non-Sterile RC Syringe Filters
  • Catalog No:
  • 514-1445
  • 514-1444
  • 514-1446
  • 514-1447
  • Tipo:
  • Syringe filter
  • Syringe filter
  • Syringe filter
  • Syringe filter
  • Volume morto:
  • <125 µl
  • <125 µl
  • <125 µl
  • <125 µl
  • Pressione di esercizio massima:
  • 2,1 bar
  • 2,1 bar
  • 2,1 bar
  • 2,1 bar
  • Temperatura massima:
  • 82 ℃
  • 82 ℃
  • 82 ℃
  • 82 ℃
  • Portata di flusso dell'acqua:
  • 795 ml/min at 1,0 bar (100 kPa, 15 psi)
  • 795 ml/min at 1,0 bar (100 kPa, 15 psi)
  • 795 ml/min at 1,0 bar (100 kPa, 15 psi)
  • 795 ml/min at 1,0 bar (100 kPa, 15 psi)
Frequently Bought Together