Cadence Micro-Mate Threaded End Adapter
FLL to M5 × 6 mm thread (plated brass), Acciaio inossidabile, 0,125" NPT
Codice catalogo POPR6261IND
Nome del fornitore: CADENCE SCIENCE
Cadence Micro-Mate Threaded End Adapter
Codice catalogo POPR6261IND
Nome del fornitore: CADENCE SCIENCE
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Filettatura:0,125" NPT
- Descrizione:FLL to M5 × 6 mm thread (plated brass)
- Materiale:Acciaio inossidabile