Pharmaceutical Reference Standard, Acetaminophen Impurity
PROOTRC-A161235-25
New Product
:
- Conf:25 mg
- CAS No.:98966-14-4
- Descrizione:Acetaminophen Impurity
- Environmentally Preferable:
- Condizioni di spedizione:RT
- Formula:C₁₆H₁₆N₂O₄
- Temperatura di conservazione:4 °C
- Peso molecolare (Mw):300.31