Gas Washing Bottle, Desaga Pattern
Wash bottle round bottom, single, metrics: 34×150 mm, 100 ml, GL 25
Codice catalogo NEUB0578-10-010025
Nome del fornitore: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Gas Washing Bottle, Desaga Pattern
Codice catalogo NEUB0578-10-010025
Nome del fornitore: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Vai a
Product Details & Documents
Bautele individually, from Borosilicate galss 3.3, inserts with safety glass ring.
Specifiche
- Filettatura:GL 25
- Capacità:100 ml
- Descrizione:Wash bottle round bottom, single, metrics: 34×150 mm