Seal for Screw Cap
Gasket for GL 25 with hole, GL 25, Gomma in silicone, 22 mm, 12 mm
Codice catalogo NEUB6026-025-12
Nome del fornitore: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Vai a
Product Details & Documents
Silicone with PTFE coating.
Seal for GL with hole for GL screw connections, silicone seal with hole.
Specifiche
- Ø foro:12 mm
- Filettatura:GL 25
- Ø esterno tubo:22 mm
- Descrizione:Gasket for GL 25 with hole
- Materiale:Gomma in silicone