Connection Cap, GL 25
Screw weight cap, GL 25, with hole, GL 25, rosso, Without seal
Codice catalogo NEUB6024-050-025
Nome del fornitore: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Connection Cap, GL 25
Codice catalogo NEUB6024-050-025
Nome del fornitore: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Vai a
Product Details & Documents
Connection caps with hole made of celanex, without seal.
- Drilling: 18 mm
- Made of celanex (200°)
Specifiche
- Filettatura:GL 25
- Tipo:Without seal
- Colore:rosso
- Descrizione:Screw weight cap, GL 25, with hole