Gas Washing Bottle
Muencke insert for 30 - 100 ml bottle, 12 mm, 2× GL 14
Codice catalogo NEUB0578-60-121414
Nome del fornitore: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Vai a
Product Details & Documents
Components individually, from Boro 3.3; inserts with safety glass ring.
Specifiche
- Ø est:12 mm
- Filettatura:2× GL 14
- Descrizione:Muencke insert for 30 - 100 ml bottle