Orders LinkContactUsLinkComponent
Iodio 0,5M (1N)
Iodio 0,5M (1N)
1 L
Codice catalogo ACSDZ13501035.1L
Irritante
Nome del fornitore:   CPACHEM
Iodio 0,5M (1N)
Codice catalogo ACSDZ13501035.1L
Nome del fornitore:  CPACHEM
Numero CAS:  7553-56-2
Iodio 0,5M (1N)
1 L
Numero CAS:  7553-56-2
Price
SFr. 489.00
Log in per disponibilità
1 * 1 L
Product Details & Documents
  • Numero CAS:7553-56-2
  • Formula:I₂
  • Numero MDL:MFCD00011355
  • Molecular Weight:253.81 g/mol
  • Punto di ebollizione:100 °C
  • Densità:~1,92511 g/cm³
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1 L
Specifiche