Orders LinkContactUsLinkComponent
Microcentrifuge tubes, 0,5/0,7/1,5/2,0/2,2 ml
Microcentrifuge tubes, 0,5/0,7/1,5/2,0/2,2 ml
   Opzioni sostenibili disponibili
Nome del fornitore:   Greiner Bio-One
Microcentrifuge tubes, 0,5/0,7/1,5/2,0/2,2 ml
Nome del fornitore:  Greiner Bio-One
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificates
Microcentrifuge tubes, 0,5/0,7/1,5/2,0/2,2 ml
5 varianti
Product Details & Documents
PP.
  • High chemical and temperature resistance
  • Available for Eppendorf systems (except 211-2522: Vitatron and 211-2524: Roche)
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA, non-pyrogenic
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 211-2522
  • 211-2520
  • 211-2521
  • 525-0489
  • 525-0490
  • Environmentally Preferable:
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
Specifiche
Product Family Options
With or without caps
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Colore
    Tipo
    Versione
    RCF max.
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • 0,5 ml
    incolore
    Con tappo attaccato
    graduated, conical bottom, non sterile
    51 400×g
    1000/bag, 10 000/box
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10.000 ST
    1 * 10.000 ST - SFr. 826.00
    SFr. 826.00
    1 * 10.000 ST
       SFr. 826.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    211-2522
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • 1,5 ml
    incolore
    Con tappo attaccato
    graduated, conical bottom, non sterile
    18 000×g
    500/bag, 4000/box
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 4.000 ST
    1 * 4.000 ST - SFr. 198.00
    SFr. 198.00
    1 * 4.000 ST
       SFr. 198.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    211-2520
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Produzione a basso impatto
  • 2,2 ml
    incolore
    Con tappo attaccato
    graduated, conical bottom, non sterile
    16 000×g
    500/bag, 4000/box
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 4.000 ST
    1 * 4.000 ST - SFr. 339.00
    SFr. 339.00
    1 * 4.000 ST
       SFr. 339.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    211-2521
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Produzione a basso impatto
With thread, without screw caps
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Colore
    Tipo
    Versione
    RCF max.
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • 1,5 ml
    incolore
    with thread, without screw cap
    graduated, conical bottom, non sterile
    20 000×g
    500/bag, 5000/box
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 51.50
    SFr. 51.50
    1 * 500 ST
       SFr. 51.50
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-0489
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • 1,5 ml
    incolore
    with thread, without screw cap
    graduated, skirted, non sterile
    20 000×g
    500/bag, 5000/box
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 51.50
    SFr. 51.50
    1 * 500 ST
       SFr. 51.50
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-0490
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
Screw caps for microcentrifuge tubes
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per provette
    Colore
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • 12 mm O.D.
    naturale
    with gasket
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 61.20
    SFr. 61.20
    1 * 500 ST
       SFr. 61.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per provette
    Colore
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • 12 mm O.D.
    rosso
    with gasket
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 61.20
    SFr. 61.20
    1 * 500 ST
       SFr. 61.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per provette
    Colore
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • 12 mm O.D.
    blu
    with gasket
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 61.20
    SFr. 61.20
    1 * 500 ST
       SFr. 61.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per provette
    Colore
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • 12 mm O.D.
    verde
    with gasket
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 61.20
    SFr. 61.20
    1 * 500 ST
       SFr. 61.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per provette
    Colore
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • 12 mm O.D.
    giallo
    with gasket
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 92.30
    SFr. 92.30
    1 * 500 ST
       SFr. 92.30