Orders LinkContactUsLinkComponent
Multipurpose containers
Multipurpose containers
Nome del fornitore:   Greiner Bio-One
Multipurpose containers
Nome del fornitore:  Greiner Bio-One
Certificates
Multipurpose containers
Multipurpose containers
15 varianti
Product Details & Documents
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
  • Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
  • For single use only
  • Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø est
    Altezza
    Tipo
    Colore
    Colore tappo
    Versione
    Sterili
    Disponibilità
    Price
  • GREI189170_700
    With HDPE screw cap
    With HDPE screw cap
    7 ml
    17,00 mm
    49,00 mm
    without label
    aseptic packed
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 700 ST
    1 * 700 ST - SFr. 185.00
    SFr. 185.00
    1 * 700 ST
       SFr. 185.00
  • GREI189171_700
    With HDPE screw cap
    With HDPE screw cap
    7 ml
    17,00 mm
    49,00 mm
    without label
    sterile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 700 ST
    1 * 700 ST - SFr. 206.00
    SFr. 206.00
    1 * 700 ST
       SFr. 206.00
  • GREI189175_700
    With HDPE screw cap
    With HDPE screw cap
    7 ml
    17,00 mm
    49,00 mm
    with plain white label
    aseptic packed
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 700 ST
    1 * 700 ST - SFr. 204.00
    SFr. 204.00
    1 * 700 ST
       SFr. 204.00
  • 216-0595
    With HDPE screw cap
    With HDPE screw cap
    30 ml
    25,03 mm
    91,04 mm
    senza etichetta, non sterili
    aseptic packed
    -
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 400 ST
    1 * 400 ST - SFr. 163.00
    SFr. 163.00
    1 * 400 ST
       SFr. 163.00
  • GREI201151_400
    With HDPE screw cap
    With HDPE screw cap
    30 ml
    24,00 mm
    90,00 mm
    conical bottom, skirted, with printed label
    aseptic packed
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 400 ST
    1 * 400 ST - SFr. 169.00
    SFr. 169.00
    1 * 400 ST
       SFr. 169.00
  • 216-0596
    With HDPE screw cap
    With HDPE screw cap
    30 ml
    25,03 mm
    91,04 mm
    con etichetta bianca vuota
    aseptic packed
    -
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 400 ST
    1 * 400 ST - SFr. 169.00
    SFr. 169.00
    1 * 400 ST
       SFr. 169.00
  • 212-3164
    With HDPE screw cap
    With HDPE screw cap
    30 ml
    25,03 mm
    91,04 mm
    senza etichetta, sterile
    sterile
    +
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 400 ST
    1 * 400 ST - SFr. 189.00
    SFr. 189.00
    1 * 400 ST
       SFr. 189.00
  • GREI201171_400
    With HDPE screw cap
    With HDPE screw cap
    30 ml
    24,00 mm
    90,00 mm
    with printed label
    sterile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 400 ST
    1 * 400 ST - SFr. 187.00
    SFr. 187.00
    1 * 400 ST
       SFr. 187.00
  • 216-0597
    With HDPE screw cap
    With HDPE screw cap
    30 ml
    25,03 mm
    91,04 mm
    con etichetta bianca vuota
    sterile
    +
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 400 ST
    1 * 400 ST - SFr. 207.00
    SFr. 207.00
    1 * 400 ST
       SFr. 207.00
  • GREI219102_300
    With metal screw cap
    With metal screw cap
    60 ml
    40,00 mm
    60,00 mm
    without label
    aseptic packed
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 300 ST
    1 * 300 ST - SFr. 207.00
    SFr. 207.00
    1 * 300 ST
       SFr. 207.00
  • GREI224170_160
    With metal screw cap
    With metal screw cap
    100 ml
    48,00 mm
    78,00 mm
    without label
    aseptic packed
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 160 ST
    1 * 160 ST - SFr. 225.00
    SFr. 225.00
    1 * 160 ST
       SFr. 225.00
  • 216-0600
    With metal screw cap
    With metal screw cap
    150 ml
    49,00 mm
    107,00 mm
    senza etichetta
    argento
    argento
    aseptic packed
    -
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 120 ST
    1 * 120 ST - SFr. 187.00
    SFr. 187.00
    1 * 120 ST
       SFr. 187.00
  • 216-0601
    With metal screw cap
    With metal screw cap
    150 ml
    49,00 mm
    107,00 mm
    con etichetta bianca vuota
    argento
    aseptic packed
    -
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 120 ST
    1 * 120 ST - SFr. 190.00
    SFr. 190.00
    1 * 120 ST
       SFr. 190.00
  • 216-0602
    With metal screw cap
    With metal screw cap
    250 ml
    58,00 mm
    121,00 mm
    senza etichetta
    argento
    aseptic packed
    -
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 48 ST
    1 * 48 ST - SFr. 87.30
    SFr. 87.30
    1 * 48 ST
       SFr. 87.30
  • 216-0603
    With metal screw cap
    With metal screw cap
    250 ml
    58,00 mm
    121,00 mm
    con etichetta bianca vuota
    argento
    aseptic packed
    -
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 48 ST
    1 * 48 ST - SFr. 88.70
    SFr. 88.70
    1 * 48 ST
       SFr. 88.70