Drosophila containers
Nome del fornitore: Greiner Bio-One
Vai a
Informazioni su questo articolo
PS, crystal-clear.
- For single use only
- Temperature resistance –20 to +60 °C
- Without Ceaprene stopper (must be ordered separately)
Ideally suited for the cultivation of Drosophila melanogaster.
2 varianti
Product Details & Documents
PS, crystal-clear.
- For single use only
- Temperature resistance –20 to +60 °C
- Without Ceaprene stopper (must be ordered separately)
Ideally suited for the cultivation of Drosophila melanogaster.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
Stopper
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoØ inferioreAltezzaØ superioreColoreTipoDisponibilitàPrice