WHEATON® PIPET-PAL® Pipette Controller, Translucent Blue
PIPET-PAL™ pipette controller, traslucido blu
Codice catalogo 612-6770
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
WHEATON® PIPET-PAL® Pipette Controller, Translucent Blue
Codice catalogo 612-6770
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
PIPET-PAL® pipette controller are lightweight (195 g) and well-balanced, making even prolonged pipetting very comfortable.
- Quiet, robust pump for high pipetting speed
- Versatile for both fine dosing and gravimetric dispensing
- Eliminate contamination with a replaceable, sterile filter
- Lithium-Polymer battery technology for long operating time
- Autoclavable pipette holder for cleanliness and safety
- One year warranty
Precise finger-control of pipetting enables accurate dispensing, even drop-by drop.
Designed for use with all serological pipettes in the volume range 1 to 100 ml.
Specifiche
- Codice colore:traslucido blu
- Descrizione:PIPET-PAL™ pipette controller
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Replacement filters 0,20 µm, PTFE, sterile
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Replacement filters 0,20 µm, PTFE, non sterileReplacement filters 0,20 µm, PTFE, non sterile612-6774Log in per disponibilità1 * 10 ST - SFr. 176.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Replacement filters 0,45 µm, PTFE, non sterileReplacement filters 0,45 µm, PTFE, non sterile612-6772Log in per disponibilità1 * 10 ST - SFr. 138.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Replacement filters 0,45 µm, PTFE, sterileReplacement filters 0,45 µm, PTFE, sterile612-6773Log in per disponibilità1 * 10 ST - SFr. 173.00