Acqua
bottiglia in vetro, 1 L
Catalog # ROTHAE72.1
Marketsource
Supplier: Roth Carl
Acqua
Catalog # ROTHAE72.1
Supplier: Roth Carl
Marketsource
CAS Number: 7732-18-5
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Hydrogen oxide
- CAS Number:7732-18-5
- Formula:H₂O
- MDL Number:MFCD00011332
- Molecular Weight:18.02 g/mol
- Merck Index:13,10098
- Boiling Pt:100 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:0 °C
- Density:1 g/cm³ (4 °C)
- Storage Temperature:Ambiente
- EINECS:231-791-2
Specifications
Specifications
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Cat. No.:ROTHAE72.1
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion