Colesterolo (from lanolin (wool fat)), in polvere Ph. Eur., BP, JP, NF, extra puro, SAFC®
1.03672.5000
:
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:5 kg
- Seq:4114
:
:386.66 g/mol
:13,02221
:360 °C (1013 hPa)
:147…150 °C
:1,07 g/cm³ (20 °C)
:Congelamento
:200-353-2
:57-88-5
:C₂₇H₄₆O
:MFCD00003646