Orders LinkContactUsLinkComponent
Colesterolo
Colesterolo
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo A0807.0100
Nome del fornitore:   PanReac AppliChem
Colesterolo
Codice catalogo A0807.0100
Nome del fornitore:  PanReac AppliChem
Numero CAS:  57-88-5
Colesterolo
Glass bottle for solids, 100 g
Numero CAS:  57-88-5
Price
SFr. 126.00
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Cholest-5-en-3-ol, Cholesterin, (3Beta)-Cholest-5-en-3-ol
  • Numero CAS:57-88-5
  • Formula:C₂₇H₄₆O
  • Numero MDL:MFCD00003646
  • Molecular Weight:386.66 g/mol
  • IndexMerck:13,02221
  • Punto di ebollizione:360 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:147…150 °C
  • Densità:1,07 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Congelamento
  • EINECS:200-353-2
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    100 g