Colesterolo
Glass bottle for solids, 500 g
Codice catalogo MOLE13575167-500G
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Colesterolo
Codice catalogo MOLE13575167-500G
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 57-88-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Cholest-5-en-3-ol, Cholesterin, (3Beta)-Cholest-5-en-3-ol
- Numero CAS:57-88-5
- Formula:C₂₇H₄₆O
- Numero MDL:MFCD00003646
- Molecular Weight:386.66 g/mol
- IndexMerck:13,02221
- Punto di ebollizione:360 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:147…150 °C
- Densità:1,07 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Congelamento
- EINECS:200-353-2
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:500 g