Colesterolo
Glass bottle, 280 mL
WAKO413-43995
Marketsource
: Wako
: Cholest-5-en-3-ol, Cholesterin, (3Beta)-Cholest-5-en-3-ol
- :57-88-5
- :C₂₇H₄₆O
- :MFCD00003646
- :386.66 g/mol
- :13,02221
- :360 °C (1013 hPa)
- :147…150 °C
- :1,07 g/cm³ (20 °C)
- :Congelamento
- :200-353-2
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:280 mL