DL-α-Fenilalanina
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo MOLEM31697582
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
DL-α-Fenilalanina
Codice catalogo MOLEM31697582
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 150-30-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: H-DL-Phe-OH, DL-Phenylalanine, 3-Phenyl-DL-alanine
- Numero CAS:150-30-1
- Formula:C₉H₁₁NO₂
- Numero MDL:MFCD00064225
- Molecular Weight:165.19 g/mol
- IndexMerck:13,07355
- Punto di ebollizione:313 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:173 °C
- EINECS:205-756-7
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:100 g