VWR® Cleanroom Gloves, Latex, Non-Sterile, Class 10/ISO 4
VWR® Cleanroom Latex gloves provides reliable, durable, and comfortable hand protection during demanding cleanroom applications.
- Beaded cuff
- Natural rubber latex
- Low particle count
- Silicone-free
: EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5; CAT III; AQL 1.5.
: Gloves are packaged 100 per double bag, 10 bags per case.
- Catalog No:
- 112-6292
- 112-6291
- 112-6290
- 112-6293
- Ambidestro/mano specifico:
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- Monouso/riutilizzabile:
- monouso
- monouso
- monouso
- monouso
- Lattice/senza lattice:
- Lattice
- Lattice
- Lattice
- Lattice
- Talcati/non talcati:
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Classe di cleanroom:
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- Tipo polsino:
- Arrotolato
- Arrotolato
- Arrotolato
- Arrotolato
- Spessore polsino:
- 0,12 - 0,16 mm
- 0,12 - 0,16 mm
- 0,12 - 0,16 mm
- 0,12 - 0,16 mm
- Spessore delle dita:
- 0,20 - 0,26 mm
- 0,20 - 0,26 mm
- 0,20 - 0,26 mm
- 0,20 - 0,26 mm
- Spessore palmo:
- 0,20 - 0,24 mm
- 0,20 - 0,24 mm
- 0,20 - 0,24 mm
- 0,20 - 0,24 mm
- Resistenza tessile:
- ≥18 MPa
- ≥18 MPa
- ≥18 MPa
- ≥18 MPa
- Allungamento finale:
- ≥700%
- ≥700%
- ≥700%
- ≥700%
Frequently Bought Together