Assistent® Drinking Straw Cleaning Brushes
Nylon, 10 mm, Steel wire, 250 mm
Codice catalogo HECH44035010
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Assistent® Drinking Straw Cleaning Brushes
Codice catalogo HECH44035010
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
Brushes for cleaning drinking straws feature steel wire handles and nylon bristles.
Specifiche
- Materiale setola:Nylon
- Testa della spazzola Ø:10 mm
- Handle material:Steel wire
- Seq:01
- Lunghezza totale:250 mm