Orders LinkContactUsLinkComponent
Phosphate Buffer Mixed pH 4,0
Phosphate Buffer Mixed pH 4,0
Phosphate buffer mixed, 4,0, fosfato, 1 L
Codice catalogo ACSDBP556
Nome del fornitore:   CPACHEM
Phosphate Buffer Mixed pH 4,0
Codice catalogo ACSDBP556
Nome del fornitore:  CPACHEM
Numero CAS:  
Phosphate Buffer Mixed pH 4,0
Phosphate buffer mixed, 4,0, fosfato, 1 L
Numero CAS:  
Price
SFr. 130.00
Log in per disponibilità
1 * 1 L
Product Details & Documents
Shelf Life on Ship Date: 12 months - Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Certifications: ISO 9001.
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di tampone pH:
    fosfato
  • Conf:
    1 L
  • Descrizione:
    Phosphate buffer mixed
  • Valore pH:
    4,0
Specifiche