Gallium Standard Solution, 1000 mg/L Ga in Dilute Nitric Acid Standard for ICP-MS
Codice catalogo ACSDM220.2NP.L1
Nome del fornitore: CPACHEM
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:2% HNO₃
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 mL
- Componenti:Gallio
- Simbolo:Ga