Orders LinkContactUsLinkComponent
Potassium Standard Solution
Potassium Standard Solution
Potassium standard solution, volume: 500 ml, model: SL COD 1000, 1000 mg/l as K, 500 mL
Codice catalogo WTWA252471
Nome del fornitore:   WTW
Potassium Standard Solution
Codice catalogo WTWA252471
Nome del fornitore:  WTW
Numero CAS:  
Potassium Standard Solution
Potassium Standard Solution
Potassium standard solution, volume: 500 ml, model: SL COD 1000, 1000 mg/l as K, 500 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 81.30
Log in per disponibilità
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Standard solution for accuracy checks in potassium determinations.
Specifiche
Specifiche
  • Concentrazione:
    1000 mg/l as K
  • Conf:
    500 mL
  • Descrizione:
    Potassium standard solution, volume: 500 ml, model: SL COD 1000
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..