Sodium Standard Solution, 10000 mg/L Na in dil. Nitric Acid Standard for ICP-MS
Codice catalogo ACSDM135.2NP.L1
Nome del fornitore: CPACHEM
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:10000 mg/L
- Matrice:2% HNO₃
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 mL
- Componenti:Sodio
- Simbolo:Na
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Na 10000 mg/L in diluted nitric acid for ICP/MS.
Shelf life on ship date: 36 months - store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Certifications: ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001.