Autoclavi, T-Edge
Informazioni su questo articolo
Le T-Edge 10 e T-Edge 11 sono autoclavi da banco salvaspazio che offrono prestazioni di Classe B ad alta velocità, permettendo di risparmiare tempo e di assistere i pazienti, nel rispetto degli standard internazionali e dei requisiti normativi per la protezione di personale e pazienti.
- Ecologiche – basso consumo d’acqua per ciclo e costi elettrici ridotti
- Accessibili ed ergonomiche – carico facile e comodo con apertura porta a 110°
- Riempimento e scarico acqua variabili: superiore, frontale o automatico
- Progettate per utilizzare oltre il 75% della capacità della camera, con 5 vassoi extra-lunghi
- Touchpad e pannello di controllo intuitivi
- Progettate per profondità di scaffale di 60 cm Si adattano comodamente a spazi ridotti
- Sistema operativo avanzato che consente una rapida individuazione dei guasti
- Ogni parte può essere facilmente rimossa e riparata/sostituita separatamente
Pannello di controllo touchscreen di facile utilizzo. Visualizzazione rapida di programmi, tempi di ciclo, livelli dell’acqua e altro. Monitoraggio remoto in tempo reale tramite app per smartphone o tablet via Wi-Fi. Opzioni avanzate di documentazione e tracciabilità. Per motivi di sicurezza e normativi, scansione dei dati barcode (inclusa la data di scadenza) nel file paziente durante il trattamento.
Collegamenti: 1 porta Ethernet, 2 porte USB, Wi-Fi, riempimento automatico dell’acqua integrato e collegamento di scarico.
Certifications: EN 61326-1; EN 13060, ANSI/AAMI ST55; EN 62304, linee guida FDA; IEC 62366-1.
Accessories information:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine: Fornite con tubo di scarico e supporto per vassoi.
Confezione:
Attenzione:
2 varianti
Product Details & Documents
Le T-Edge 10 e T-Edge 11 sono autoclavi da banco salvaspazio che offrono prestazioni di Classe B ad alta velocità, permettendo di risparmiare tempo e di assistere i pazienti, nel rispetto degli standard internazionali e dei requisiti normativi per la protezione di personale e pazienti.
- Ecologiche – basso consumo d’acqua per ciclo e costi elettrici ridotti
- Accessibili ed ergonomiche – carico facile e comodo con apertura porta a 110°
- Riempimento e scarico acqua variabili: superiore, frontale o automatico
- Progettate per utilizzare oltre il 75% della capacità della camera, con 5 vassoi extra-lunghi
- Touchpad e pannello di controllo intuitivi
- Progettate per profondità di scaffale di 60 cm Si adattano comodamente a spazi ridotti
- Sistema operativo avanzato che consente una rapida individuazione dei guasti
- Ogni parte può essere facilmente rimossa e riparata/sostituita separatamente
Pannello di controllo touchscreen di facile utilizzo. Visualizzazione rapida di programmi, tempi di ciclo, livelli dell’acqua e altro. Monitoraggio remoto in tempo reale tramite app per smartphone o tablet via Wi-Fi. Opzioni avanzate di documentazione e tracciabilità. Per motivi di sicurezza e normativi, scansione dei dati barcode (inclusa la data di scadenza) nel file paziente durante il trattamento.
Collegamenti: 1 porta Ethernet, 2 porte USB, Wi-Fi, riempimento automatico dell’acqua integrato e collegamento di scarico.
Certifications: EN 61326-1; EN 13060, ANSI/AAMI ST55; EN 62304, linee guida FDA; IEC 62366-1.
Accessories information:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine: Fornite con tubo di scarico e supporto per vassoi.
Confezione:
Attenzione:
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- TUTTTEDGE11230PED
- TUTTTEDGE10230PED
- Modello:
- T-Edge 11
- T-Edge 10
- L×P×A della camera:
- 500×580×500 mm
- 480×580×500 mm
- Peso:
- 56 kg
- 53 kg
- Dimensioni vassoio:
- 421×20,5×207 mm
- 421×20,5×189 mm
- Elettrico:
- 50/60 Hz, 230 V - 1Ph+N+GND
- 50/60 Hz, 230 V - 1Ph+N+GND
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- CapacitàDisponibilitàPrice
- TUTTTEDGE11230PEDT-Edge 11 Table top autoclaveSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.TUTTTEDGE11230PEDModelloT-Edge 11L×P×A della camera500×580×500 mmPeso56 kgDimensioni vassoio421×20,5×207 mmElettrico50/60 Hz, 230 V - 1Ph+N+GND - TUTTTEDGE10230PEDAutoclave da banco T-Edge 10Specifiche:New Product
More
Specifications
Cat. No.TUTTTEDGE10230PEDModelloT-Edge 10L×P×A della camera480×580×500 mmPeso53 kgDimensioni vassoio421×20,5×189 mmElettrico50/60 Hz, 230 V - 1Ph+N+GNDNew Product
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Flexible stadard hose, nut end, RS331S12, Hydra ¹/₂" × 200 cmFlexible stadard hose, nut end, RS331S12, Hydra ¹/₂" × 200 cmTUTTGAS086-0102Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 34.70