Orders LinkContactUsLinkComponent
Anionic Surfactant, a-Ten - Test Kit
Anionic Surfactant, a-Ten - Test Kit
Anionic surfactants, a-Ten 02552, 0,05 - 2,00 mg/L MBAS, 25
Codice catalogo WTWA252102
Nome del fornitore:   WTW
Anionic Surfactant, a-Ten - Test Kit
Codice catalogo WTWA252102
Nome del fornitore:  WTW
Numero CAS:  
Anionic Surfactant, a-Ten - Test Kit
Anionic Surfactant, a-Ten - Test Kit
Anionic surfactants, a-Ten 02552, 0,05 - 2,00 mg/L MBAS, 25
Numero CAS:  
Price
SFr. 261.00
Log in per disponibilità
1 * 25 ST
Product Details & Documents
a-Ten 02552, anionic surfactants cell test - 25 determinations.
  • Sample volume: 5 ml
  • Cuvette: 16 mm, round
Usable with PhotoLab® 6X00, 7X00, S12 - analogue EPA 425.1, APHA 5540 C, ASTM 2330-02, - anal 1 * 25 items.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    25
  • Descrizione:
    Anionic surfactants, a-Ten 02552, 0,05 - 2,00 mg/L MBAS